Learn More
Methyl-3-iod-4-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080829
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428833
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10549.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35387-93-0
Summenformel C9H9IO3
Molekulargewicht (g/mol) 292.07
MDL-Nummer MFCD00052925
InChI-Schlüssel GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
IUPAC-Name Methyl3-Iod-4-methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 5 g
Beilstein 2692711
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 292.07
Reinheit (%) 98%