Learn More
Methyl-3-iod-1H-indol-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543423
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543423 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10630875 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543423 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07519CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 850374-98-0
Summenformel C10H8INO2
Molekulargewicht (g/mol) 301.083
MDL-Nummer MFCD06797504
InChI-Schlüssel WUFYFIRKVXAESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-iodo-1h-indole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-iodo-, methyl ester
PubChem CID 7127830
IUPAC-Name Methyl 3-Iod-1H-Indol-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 301.08
Reinheit (%) 97%