Learn More
Methyl-3-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30468549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468549 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31255050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Hydroxybenzoate
CAS 19438-10-9
Summenformel C8 H8 O3
Menge 50 g
Synonym Benzoic acid','3-hydroxy-','methyl ester, Benzoic acid','m-hydroxy-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3-hydroxybenzoate, Methyl m-hydroxybenzoate, NSC 40536, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name Methyl 3-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473