Learn More
Methyl-3-Hydroxy-4-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498226 5 g 5 Gramm
11408236 25 g 25 Gramm
11418236 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15329.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 713-52-0 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713-52-0
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00016997
InChI-Schlüssel UEGCRFNWTGYVKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-, methyl ester, 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-nitro-benzoate, methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoate, pubchem20121, acmc-209oia, ksc379e5n, 5-methoxycarbonyl-2-nitrophenol, methyl3-hydroxy-4-nitronemzoate
PubChem CID 294866
IUPAC-Name Methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 5 g
Beilstein 2583832
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%