Learn More
Methyl 3-Hydroxy-4-Jodbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451519
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451519 250 mg 250 Milligramm
15431519 1 g 1 Gramm
15441519 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64354.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157942-12-6
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD06203960
InChI-Schlüssel LXCQVWRESZDFGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-4-iodo-3-hydroxy benzoate, 3-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-iodobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, rarechem al bf 0964, methyl 3-hydroxy4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-3-hydroxybenzoate, methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl-4-iodo-3-hydroxybenzoate
PubChem CID 10378812
IUPAC-Name Methyl 3-Hydroxy-4-Iodbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate
Menge 250 mg
Beilstein 7289690
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest