Learn More
Methyl 3-Hydroxy-4-Jodbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 7289690 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 278.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |