Learn More
Methyl-Hexenoat3, +95 %, überwiegend trans, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10014973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10014973 25 g Glasflasche 25 Gramm
10702294 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10014973 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2396-78-3
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00672771
InChI-Schlüssel XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
PubChem CID 5362782
IUPAC-Name Methyl-(E)-hex-3-enoat
SMILES CCC=CCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hexenoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke