Learn More
Methyl 3-Formalbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935111 25 g Glasflasche 25 Gramm
10364602 1 g Glasflasche 1 Gramm
10633773 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368050250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52178-50-4 | C9H8O3 | 164.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52178-50-4
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
MDL-Nummer MFCD00189379
InChI-Schlüssel UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxybenzaldehyde, methyl m-formylbenzoate, benzoic acid, 3-formyl-, methyl ester, 3-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-3-formylbenzoate, pubchem12631, m-carbomethoxybenzaldehyde, methyl 3-formyl-benzoate, methyl 3-methanoylbenzoate, acmc-1am8j
PubChem CID 639145
IUPAC-Name Methyl 3-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-formylbenzoate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 48.0°C to 55.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%