Learn More
Methyl-3-fluor-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15437728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61219.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 403-01-0 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-01-0
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
MDL-Nummer MFCD00215838
InChI-Schlüssel IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7019368
IUPAC-Name Methyl3-Fluor-4-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
Menge 250 mg
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest