Learn More
Methyl 3-Cyclohexenecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-cyclohexenecarboxylate |
Dichte | 1.0200g/mL |
Siedepunkt | 185.0°C |
Flammpunkt | 60°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 500 mL |
Relative Dichte | 1.02 |
Formelmasse | 140.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.