Learn More
Methyl-3-cyano-4-Methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307566 1 g 1 Gramm
11317566 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11107.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25978-74-9 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25978-74-9
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00052930
InChI-Schlüssel RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester, acmc-1cj4t, methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate, methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate., methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate, 3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester
PubChem CID 2801011
IUPAC-Name Methyl3-cyano-4-methoxybenzoat
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2374769
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%