Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-3-Chlorthiophen-2-Carboxylat, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 88105-17-3 |
| Siedepunkt | 72°C to 74°C (0.2mmHg) |
| Summenformel | C6H5ClO2S |
| MDL-Nummer | MFCD00068135 |
| Menge | 1g |
| Synonym | methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38 |
| InChI-Schlüssel | ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl |
| IUPAC-Name | Methyl3-chlorothiophen-2-carboxylat |
| Mehr anzeigen |