Learn More
Methyl-3-chlorsulfonylthiophen-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30476617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476617 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295655500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Summenformel C6 H5 Cl O4 S2
Menge 500 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Methyl-3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 240.68
Formelmasse 239.9318