Learn More
Methyl3-Chlorosulfonylthiophen-2-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10713157 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10713157 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00438DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
CAS 59337-92-7
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5ClO4S2
MDL-Nummer MFCD00068160
Menge 5 g
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
InChI-Schlüssel PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name Methyl-3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 240.67
PubChem CID 2736733
Formelmasse 240.68
Reinheit (%) 95%