Learn More
Alfa Aesar™ Methyl3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat, 95 %
Artikelnummer. 15465816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465816 1 g 1 Gramm
15475816 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465816 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H60521.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59337-92-7
Summenformel C6H5ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.67
MDL-Nummer MFCD00068160
InChI-Schlüssel PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC-Name Methyl-3-chlorsulfonylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 240.68
Reinheit (%) 95%