Learn More
Methyl3-(Chlorosulfonyl)-4-Phenyl-5-(Trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10601313 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10601313 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03400DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS 306935-98-8
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H8ClF3O4S2
MDL-Nummer MFCD02090166
Menge 1 g
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-chlorosulphonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-sulphonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-chloranylsulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate
InChI-Schlüssel QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name Methyl-3-chlorsulfonyl-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 384.77
PubChem CID 2778708
Formelmasse 384.78
Reinheit (%) 95%