Learn More
Methyl 3-(chlorsulfonyl)-4-methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181122
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10181122 1 g 1 Gramm
11336885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181122 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00348DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 192323-12-9
Summenformel C9H9ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 264.68
MDL-Nummer MFCD03407355
InChI-Schlüssel FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2794613
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Menge 1 g
IUPAC-Name methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
Formelmasse 264.68
Reinheit (%) 97%