Learn More
Methyl-3-chlor-3-oxopropionat, TRC
Artikelnummer. 30477143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477143 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3167405G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate
CAS 37517-81-0
Summenformel C4H5ClO3
Menge 5 g
Synonym (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
IUPAC-Name Methyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 136.53
Formelmasse 135.9927