Learn More
Methyl3-Bromthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450709 1 g 1 Gramm
15470709 250 mg 250 Milligramm
15460709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63813.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Methyl-3-Bromthiophen-2-Carboxylat wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26137-08-6
Summenformel C6H5BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.068
MDL-Nummer MFCD00173839
InChI-Schlüssel PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC-Name Methyl-3-Bromthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 50°C to 51°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 221.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest