Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-(bromomethyl)benzoate |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Strukturformel | BrCH2C6H4CO2CH3 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 229.07 |
| Reinheit (%) | 95% |