Learn More
Methyl-3-Brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483237
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483237 250 g 250 Gramm
11463237 10 g 10 Gramm
11473237 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16174.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Methyl 3-bromobenzoate is used as a reagent in organic synthesis. It is used in the synthesis of tetrahydro dibenzazocine, which acts as an inhibitor of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3. Further, it is used to prepare 3-tert-butylphosphanyl-benzoic acid methyl ester by reacting with tert-butyltrimethylsilylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3-Brombenzoesäure wird als Reagenz bei der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Synthese von Tetrahydro-dibenzazocin verwendet, das als Inhibitor von 17-Beta-hydroxysteroid-dehydrogenase-3 fungiert. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 3-tert-Butylphosphanyl-benzoesäure-methylester durch Reaktion mit tert-Butyltrimethylsilylphosphin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-89-3
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00017777
InChI-Schlüssel KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
PubChem CID 12070
IUPAC-Name Methyl-3-Brombenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromobenzoate
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Siedepunkt 139°C to 140°C (35 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5575
Menge 250 g
Beilstein 1940810
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%