Learn More
Methyl 3-Brom-5-Hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468177 1 g 1 Gramm
15478177 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51724.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 192810-12-1 | Molecular Formula: C8H7BrO3 | Molecular Weight: 231.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192810-12-1
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD10566800
InChI-Schlüssel KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209f1w, methyl3-bromo-5-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-5-hydroxylbenzoate, 3-bromo-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-bromo-5-hydroxy-,methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 53216607
IUPAC-Name Methyl3-Brom-5-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 97%