Learn More
Methyl3-brom-5-fluorphenylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499068 5 g 5 Gramm
15409078 250 mg 250 Milligramm
15489068 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62561.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 937732-38-2 | C9H8BrFO2 | 247.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937732-38-2
Summenformel C9H8BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.063
InChI-Schlüssel AJSCFDHWZUZCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetate, methyl 3-bromo-5-fluorophenyl acetate
PubChem CID 59290393
IUPAC-Name methyl-2-(3-brom-5-fluorphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetate
Menge 5 g
Formelmasse 247.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest