Learn More
Methyl-3-aminosalicylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465817 5 g 5 Gramm
15455817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33035.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35748-34-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35748-34-6
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
MDL-Nummer MFCD09842614
InChI-Schlüssel OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
PubChem CID 12782444
IUPAC-Name Methyl 3-amino-2-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminosalicylate
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Menge 5 g
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 97%