Learn More
Methyl-3-Aminobut-2-enoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050362 25 mg 25 Milligramm
17960486 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050362 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0003.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-3-Aminobut-2-enoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 3-Aminobut-2-enoate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C5 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), Nifedipine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C(/C)\N
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-aminobut-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Menge 25 mg
Formelmasse 115,0633 g/mol