Learn More
Methyl 3-Aminobenzoat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497826
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497826 100 g 100 Gramm
11477826 5 g 5 Gramm
11487826 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14766.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4518-10-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-3-Aminobenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (0.1-1 %).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4518-10-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00017102
InChI-Schlüssel VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-, methyl ester, methyl-3-aminobenzoate, 3-aminobenzoic acid methyl ester, m-aminobenzoic acid, methyl ester, 3-amino-benzoic acid methyl ester, methyl m-aminobenzoate, methyl3-aminobenzoate, methyl-m-aminobenzoate, pubchem16709, acmc-1aeif
PubChem CID 78274
IUPAC-Name Methyl-3-aminobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-aminobenzoate
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Dichte 1.232
Menge 100 g
Beilstein 1101468
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (0.1-1%) .
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) ≥98%