Learn More
Methyl 3-Aminobenzoat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Methyl-3-Aminobenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (0.1-1 %).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-aminobenzoate |
| Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
| Dichte | 1.232 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1101468 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (0.1-1%) . |
| Formelmasse | 151.17 |
| Reinheit (%) | ≥98% |