Learn More
Methyl 3-Amino-5-Hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360814
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10360814 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10071094 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360814 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08016DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 67973-80-2
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD09263220
InChI-Schlüssel DMNGQQIFOZYIRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, methyl ester, pubchem17212, acmc-1bgay, dmngqqifozyira-uhfffaoysa, methyl 3-amino-5-hydroxy-benzoate, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxycarbonyl aniline, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-amino-3-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12438277
IUPAC-Name Methyl 3-amino-5-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 97%