Learn More
Methyl-3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)-thiophen-2-carboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 301.29 |
Reinheit (%) | 95% |