Learn More
Methyl-3-Amino-4-methylthiophen-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30469991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469991 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28685025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Summenformel C7 H9 N O2 S
Menge 25 g
Synonym Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Formelmasse 171.0354