Learn More
Methyl-3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449362 100 g 100 Gramm
11429362 5 g 5 Gramm
11439362 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449362 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10115.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-31-1
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00051822
InChI-Schlüssel YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 100 g
Beilstein 973196
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 98%