Learn More
Methyl-3-Amino-4-methylthiophen-2-carboxylat (3-Aminoarticain), Mikromol™
Artikelnummer. 30051645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051645 25 mg 25 Milligramm
30049564 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051645 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0369.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-3-Amino-4-methylthiophen-2-carboxylat (3-Aminoarticain)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Menge 25 mg
Formelmasse 171,0354 g/mol