Learn More
Methyl 3-amino-4-methylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228788 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10883011
Marke: Thermo Scientific Acros 371660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18595-18-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00025206
InChI-Schlüssel YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
PubChem CID 337778
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Schmelzpunkt 114.0°C to 117.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(NH2)C6H3COOCH3
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.