Learn More
Methyl-3-amino-4-cyan-5-(methylthio)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366679
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366679 1 g 1 Gramm
11376679 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26233.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129332-45-2
Summenformel C8H8N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.284
MDL-Nummer MFCD00052752
InChI-Schlüssel VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2778604
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Cyano-5-Methylsulfanylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 228.28
Reinheit (%) 97%