Learn More
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10368680 10 g Glasflasche 10 Gramm
10378680 50 g Glasflasche -
10398703 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214300100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22288-78-4
Summenformel C6H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.19
MDL-Nummer MFCD00009765
InChI-Schlüssel TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC-Name Methyl 3-Aminothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Schmelzpunkt 66°C to 67°C
Farbe Beige bis Beige-Braun
Siedepunkt 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 157.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.