Learn More
Methyl 3,5-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10448130 25 g Glasflasche -
10184230 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448130 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170440250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-44-9
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002289
InChI-Schlüssel RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
IUPAC-Name Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 5-dihydroxybenzoate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 164.0°C to 169.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2CH3
Menge 25 g
Beilstein 10, 405
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.