Learn More
Methyl 3,5-Dichlorobenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3 |
| Formelmasse | 203.9745 |