Learn More
Methyl 3,5-Dichlorbenzoat, tech., Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10025002
Verfügbar ab: 17-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl 3,5-Dichlorbenzoat, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10025002
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10025002
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM02512DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-67-1
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD00032710
InChI-Schlüssel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76192
IUPAC-Name Methyl-3,5-dichlrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 1 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl 3,5-Dichlorbenzoat, tech., Thermo Scientific™ >