Learn More
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30472553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472553 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM301213250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester
CAS 41727-47-3
Summenformel C8 H6 Br2 O3
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 309.94
Formelmasse 307.8684