Learn More
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30483919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483919 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483919 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3012132.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester
CAS 41727-47-3
Summenformel C8 H6 Br2 O3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 309.94
Formelmasse 307.8684