Learn More
Methyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318615
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11318615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12098.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 715-33-3
Summenformel C9H8Br2O4
Molekulargewicht (g/mol) 339.97
MDL-Nummer MFCD00082715
InChI-Schlüssel OKALYLLBFOYLQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid methyl ester, methyl3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
PubChem CID 4121774
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C)C(Br)=C(O)C(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Beilstein 2116569
Formelmasse 339.98
Reinheit (%) 99%