Learn More
Methyl-3-(4Hydroxyphenyl)propionat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Useful synthetic intermediate. It can be used to prepare potent and orally available G protein-coupled receptor 40 agonists as potential antidiabetic agents. May be used in the enzymatic coupling of saccharides to protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es kann zur Vorbereitung potenter und oral verfügbarer G-Protein-gekoppelter Rezeptor40agonisten als potenzielle Antidiabetika verwendet werden. Kann bei der enzymatischen Kopplung von Sacchariden an Proteine verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate |
| Schmelzpunkt | 39°C to 41°C (literature) |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 108°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | >113°C (235°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2211073 |
| Synonym | methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. |
| Formelmasse | 180.2 |
| Mehr anzeigen |