Learn More
Methyl 3,4-difluorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11488697
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11488697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19866.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 369-25-5
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.13
MDL-Nummer MFCD00276597
InChI-Schlüssel DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-3,4-difluorobenzoate, methyl 3,4-difluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3,4-difluoro-, methyl ester, methyl3,4-difluorobenzoate, pubchem14795, methyl 3,4 difluorobenzoate, acmc-1cs42, methyldifluorobenzenecarboxylate, rarechem al bf 0215, buttpark 89\07-66
PubChem CID 2775358
IUPAC-Name methyl 3,4-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-difluorobenzoate
Siedepunkt 87°C to 89°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%