Learn More
Methyl 3,4-Dichlorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10068811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
25 g; Glasflasche
Artikelnummer. 10068811
Marke: Thermo Scientific Acros 351080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 4-dichlorophenylacetate
Namenshinweis 99%
CAS 6725-44-6
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8Cl2O2
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420
MDL-Nummer MFCD00800680
Menge 25 g
Synonym methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
InChI-Schlüssel FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
IUPAC-Name Methyl-2-(3,4-Dichlorphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 219.07
PubChem CID 1268257
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.