Learn More
Methyl3-(3-pyridyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353606
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11353606
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14590.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 84199-98-4 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84199-98-4
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD01075660
InChI-Schlüssel FQRRQPZYIYAPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-pyridyl propionate, methyl 3-pyridin-3-yl propanoate, methyl 3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-3-pyridinyl propanoate, 3-pyridinepropanoicacid, methyl ester, 3-3-pyridyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 10329646
IUPAC-Name Methyl3-pyridin-3-ylpropanoat
SMILES COC(=O)CCC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(3-pyridyl)propionate
Siedepunkt 134°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.501
Menge 1 g
Beilstein 132852
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%