Learn More
Methyl3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11396835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10422504 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59422DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-75-2
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.299
MDL-Nummer MFCD09702393
InChI-Schlüssel WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
PubChem CID 24229605
IUPAC-Name Methyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%