Learn More
Methyl3,3-dimethoxypropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377321
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
7424-91-1
C6H12O4
148.16
MFCD00010650
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
81924
Methyl-3,3-dimethoxypropanoat
COC(CC(=O)OC)OC
7424-91-1
C6H12O4
148.16
MFCD00010650
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
81924
Methyl-3,3-dimethoxypropanoat
COC(CC(=O)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 3-dimethoxypropionate
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4090 to 1.411
Menge 5 g
Beilstein 03,1171
Relative Dichte 1.06
Viskosität 2.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.