Learn More
Methyl 3-(2-Bromphenyl)Propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467868 5 g 5 Gramm
15477868 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61342.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66191-86-4
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
MDL-Nummer MFCD09953149
InChI-Schlüssel NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
IUPAC-Name methyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 5 g
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit