Learn More
Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409127
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15409127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52405.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 3-(2-bromethoxy)benzoat, wird in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59516-96-0
Summenformel C10H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.10
MDL-Nummer MFCD06204041
InChI-Schlüssel CGGLKWTURIUCMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromoethoxy benzoate, methyl 3-2-bromoethoxy benzenecarboxylate, benzoic acid,3-2-bromoethoxy-, methyl ester, methyl 3-2-bromoethoxy-benzoate, methyl 3-2-bromoethyloxy benzoate, 1-bromo-2-3'-carbomethoxyphenoxy ethane, 3-2-bromoethoxy benzoic acid methyl ester, 3-2-bromo-ethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 10491483
IUPAC-Name Methyl-3-(2-Bromethoxy)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCBr)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(2-bromoethoxy)benzoate
Menge 1 g
Formelmasse 259.1
Reinheit (%) ≥97%