Learn More
Methyl2-trifluormethylsulfonyloxy-1-naphthoat, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate |
| Schmelzpunkt | 41°C to 43°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 334.27 |
| Reinheit (%) | 98% |